Cell culture storage bottles, square, PC, Corning®
Leverandør: Corning
Ratings:
Gennemsntilig vurdering: 1.0 (Bedømmelse)
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Var denne bedømmelse brugbar? Ja Nej
Ja: 0 Nej: 2 
Technicien / Chercheur / Pont de Claix
Bonjour , Quelle est la taille de ces flacons ? HxLxl ? J'ai besoin de savoir s'ils vont s'intègrer sur mon support. Merci
Svar
vwr.com medarbejder Offentliggjort 10/07/2024
Bonjour, Je vous fait parvenir par email une brochure reprenant ces flacons avec leurs dimensions. N'hésitez pas à nous contacter pour toute information complémentaire.
431430 431431 431432 431433
734-4205EA 775 DKK
734-4205 734-4206 734-4207 734-4208
Cell culture storage bottles, square, PC, Corning®
Flasker Medieflasker
PC, firkantet.
  • More break-resistant than other glass or plastic bottles
  • Screened white enamel graduations are easier to see than moulded graduations
  • Large white marking spot for easier identification
  • Bottles can be autoclaved once at 121 °C and 15 psi (repeated autoclaving weakens PC and is not recommended)
  • Can be stored at –80 °C
These storage bottles are easier to handle, require less space on the shelf or in the autoclave, and are ideal for mixing, sampling and storage.