96-brønds UV-mikrotiterplader, Corning®
Leverandør: Corning
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
3635 3679
734-1614EA 7290 DKK
734-1614 734-4120
96-brønds UV-mikrotiterplader, Corning®
Mikroplader HTS mikroplader
Acryl med UV-transparent flad bundede, usteril. Idelle til detektering af proteiner og/eller Nyclein syre koncentration.
  • UV transparent bund er støbt direkte til en akryl base for større styrke og maksimal lækage modstand
  • Tillader UV absorbans aflæsninger med lav baggrund, især på 260 til 280 nm
  • Certificeret DNase-og RNase-fri
Bestillingsoplysninger: Packed 25 per pack, 50 per case.