Celledyrkningsindsatser, Netwell™
Leverandør: Corning
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
3477 3478 3479 3480
734-1586EA 4100 DKK
734-1586 734-1587 734-1588 734-1589
Celledyrkningsindsatser, Netwell™
Mikroplader Indsatsplader
Netbunde i polyester er fastgjort til PS-ringe eller -kabinet. Netwell™-indsatser bruges som vævsbærere, holdere og sier af små organer, vævssnit eller vævskulturer i grænsefladen mellem luft og medie.
  • Praktisk bæretaske til immuncytokemisk farvning af vævssnit
  • Leverer grov filtrering af vævshomogenater, cellesuspensioner og mikrobærere
  • Kan fås i 2 netstørrelser og diametre
  • Leveres sterile i 6- eller 12-brøndsplader
  • 24 mm Netwell-indsatser passer i Corning® 50 ml centrifugerør af plast
Polystyrene reagent trays are available in black for improved visibility of tissue sections, or white for colorimetric reaction contrast. Specially designed carriers and handles permit the simultaneous processing of up to 12 samples per carrier. Each carrier kit contains eight carriers and eight handles.