VWR®, Labtop-kølere
Leverandør: VWR Collection
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
479-0641EA 1080 DKK
479-0641 479-0642 479-0643
VWR®, Labtop-kølere
Bokse Kølere/Frysebokse/Poser
−20 °C Mini labtop-køler, PC/ugiftig gel
−20 °C Mini labtop-køleren kan rumme 12 mikrocentrifugerør på 0,5 eller 1,5 ml under −20 °C i mere end 1 time. Egnede til bordbrug eller transport. Med ugiftig gelfyldning. Placeres i fryser forud for brug ved −25 °C i mindst 24 timer, opbevar ved −25 °C når ej i brug.
−20 °C Maxi labtop-køler, PC/ugiftig gel
−20 °C Maxi labtop-køler kan holde 32 mikrocentrifugerør på 0,5 eller 1,5 ml under −20 °C i mere end 1 time. Egnede til bordbrug eller transport. Trådhåndtag holder låget på plads, når køleren bæres. Køler og låg er med ugiftig gelfyldning. Opbevares ved −25 °C, når ej i brug.
−20 °C Labtop-køler, PC/ugiftig gel
−20 °C labtopkøler opretholder temperaturer mellem −20 og −15 °C i op til fire timer. Polykarbonat. Rummer tyve 1,5 til 2,0 ml mikrocentrifugerør eller kryorør. Indsatser medfølger til 0,2 til 0,5 ml mikrocentrifugerør. Påtrykt gitter, låg med nøgle, låsehåndtag og skridsikre fødder. Opbevares ved −25 °C, når ej i brug.
The −20 °C labtop cooler maintains temperatures between −20 and −15 °C for up to four hours. Polycarbonate. Holds twenty 1,5 to 2,0 ml microcentrifuge tubes or cryovials. Inserts included hold 0,2 to 0,5 ml microcentrifuge tubes. Printed grid, keyed lid, locking handle, non skid feet. Store at −25 °C between use.