Corning® mikropladeforseglingstape
Leverandør: Corning
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
6524 6569 6570 3345 6575 4612
734-1756EA 707 DKK
734-1756 734-1774 734-1775 732-0486 734-4000 731-0693
Corning® mikropladeforseglingstape
Forsegling Mikrotiterpladetætninger
Nem påsætning og aftagning til langtids- og korttidsopbevaring. Sikrer tæt forsegling og minimerer fordampning og kondensation.
Aluminiumstape: velegnet til brug fra −80 til +150 °C, transparent, kan gennembores, usteril.
Åndbar tape muliggør gasudveksling på tværs af overfladen, steril.
Universal optisk tape: velegnet til brug fra −70 til +100 °C, transparent, usteril.
PE sealing tape: Prevents evaporation and enables oil-free operation when used with thermal cyclers with heated lids, non sterile.
Polyester tape: Suitable for use from −40 to +120 °C, transparent, non pierceable, non sterile.