VWR®, Drosophila-rør
Leverandør: VWR Collection
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
734-2265EA 4320 DKK
734-2265 734-2254 734-2255 734-2257 734-2258 734-2259 734-2261 734-2262 734-2264
VWR®, Drosophila-rør
Hætteglas
Til opbevaring, håndtering og transport af drosophila-fluer.
Fremstillet i ISO 9001:2000-certificerede anlæg. Smalle og brede rør fremstilles af PP, PS eller K-resin og pakkes i bulk- eller bakkeformat.
Polystyren (PS): Resinet har egenskaber, som minder om glas, og som giver mulighed for meget klar og forvrængningsfri iagttagelse af fluernes køn og opførsel.
Polypropylen (PP), Autoklaverbar: PP er et klart resin, som er blødere end PS. Det er optimalt for omkostningsfølsomme forsøg og god synlighed.
K-resin: K-resin er et førsteklasses ridsefast resin, som kombinerer polystyrens klarhed med polypropylens fleksibilitet.
Advarsel: *Produktet/produkterne på denne side er uden for anvendelsesområdet for EU -direktiv 2019/904.