VWR® Stepper, Repetitiv pipette
Leverandør: VWR Collection
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
613-0964EA 1920 DKK
613-0964
VWR® Stepper, Repetitiv pipette
Pipetter Repetitive pipetter
Stepper kombineret med VWR®-dispenserspidser er en dokumenteret systemløsning til dispensering af volumener fra 1 μl til 5000 μl.
  • Letvægt (105 g) - meget velegnet til lange dispenseringsserier
  • Pålidelig enhed med lav vedligeholdelse i kraft af et robust design og konstruktion med minimalt antal sliddele
  • Ergonomisk design og placering af doseringsknappen på enhedens øverste del giver enhåndsbetjent volumenvalg, opsugning og dispensering
  • Mulighed for at vælge mellem højeste præcision eller maksimalt antal gentagelser af det ønskede doseringsvolumen, alt efter kravene i de aktuelle opgaver
  • Testet for funktion og præcision efter fremstillingen - Serienummer gives kun, hvis enheden overholder kravene i DIN EN ISO 86551