Handsker med slagfast greb, A721
Leverandør: Portwest
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
A721Y1RS A721Y1RL A721Y1RXL A721Y1RM
PRTWA721Y1RSEA 1820 DKK
PRTWA721Y1RS PRTWA721Y1RL PRTWA721Y1RXL PRTWA721Y1RM
Handsker med slagfast greb, A721
Handsker
Den nye generation af arbejdshandsker giver maksimalt greb med maksimal stødbeskyttelse. Slidbestandig nitrilskumbelægning giver enestående greb til vand-, fedt- og oliekontakt.
  • Let og åndbar sømløs liner
  • Hook & loop strop for sikker pasform hele dagen lang
  • Meget holdbar og slagfast
  • Nitrilskumbelægning for fremragende greb under våde og tørre forhold
  • 13 gauge liner for en perfekt pasform
  • Maksimal stødbeskyttelse ved hjælp af TPR pod-teknologi
Denne samling af handsker giver vital beskyttelse mod stød på hånden fra flere farer
Certificeringer: EN 388:2016 (4241XP), AS/NZS 2161 .3, AS/NZS 2161 .2, ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1), ANSI/ISEA 138 Level 2 – Pass