Flerkanalspipetter, justerbar afstand, Move It®
Leverandør: EPPENDORF
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
3125000.117 3125000.125 3125000.133 3125000.141 3125000.150 3125000.168 3125000.176 3125000.184 3125000.192 3125000.206
613-7003EA 13000 DKK
613-7003 613-7004 613-7005 613-7006 613-6881 613-6882 613-6883 613-6884 613-6885 613-6886
Flerkanalspipetter, justerbar afstand, Move It®
Pipetter Automatiske pipetter
Move It® er en justerbar afstands multikanalpipette, der muliggør lette formatændringer med 70% tidsbesparelse sammenlignet med enkeltkanalspipetter.
  • Til plader (384, 96, 48, 24 og 12-brønd), rør (1,5 og 2,0 ml) og agarosegel
  • Tipafstand frit valgbar fra 4,5 til 33 mm, afhængigt af pipettevariant
  • Afstandskontrol for hurtige skift frem og tilbage mellem kilde- og destinationsformater
  • Manuel justeringsknap til glatte vibrationsfrie formatkontakter og væskeoverførsler uden dryp
  • Slangeløst system til pålidelighed og sikkerhed
Det unikke rørløse design muliggør autoklaverbarhed for reduceret risiko for kontaminering og bedre prøveintegritet. Research® plus er fuldt autoklaverbar, og Xplorer® plus er delvist autoklaverbar (kun nedre del).
Certificeringer: Lot-specific certificate.