Anti-slaghandsker, Aqua-Seal Pro A726
Leverandør: Portwest
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
A726O4RL A726O4RXL
PRTWA726O4RLEA 292 DKK
PRTWA726O4RL PRTWA726O4RXL
Anti-slaghandsker, Aqua-Seal Pro A726
Handsker
Aqua-Seal Pro er 100 % vandtæt og tilbyder omfattende beskyttelse til hånden mod flere farer. TPR beskyttende puder på tværs af håndryggen giver beskyttelse mod stødrisici for hånden. En 100 grams isoleret foring giver fremragende varmeisoleringsegenskaber.
  • TPR pod dækning
  • Reflekterende besætninger
  • PVC-prikket håndflade for forbedret greb
  • Meget slidstærkt syntetisk læder med elastan og neopren med 0,0936 m³ overfladeareal
  • Lav fnugkonstruktion for minimal forurening
Denne serie af handsker giver vital beskyttelse mod stød på hånden fra flere farer.
Certificeringer: AS/NZS 2161 .2; AS/NZS 2161 .3; AS/NZS 2161 ,5; EN 388:2003 (4332); EN 388:2016 (3233XX); ANSI/ISEA 105 - 2011 Slidniveau (3). EN 511 (221)