Beskyttelseshandsker til motorsav, A290
Leverandør: Portwest
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
A290ORRL A290ORRXL
PRTWA290ORRLEA 2210 DKK
PRTWA290ORRL PRTWA290ORRXL
Beskyttelseshandsker til motorsav, A290
Handsker
Designet til at tilbyde maksimal beskyttelse og komfort under udførelse af motorsavsopgaver.
  • Lav fnugkonstruktion for minimal forurening
  • Elastisk manchet for perfekt pasform
Materialer: 60% fuldnarvet læder, 25% polyester, 10% polyethylen, 5% elastik.
Beskyttelsesmateriale i venstre handske kun iht. EN381-7 Klasse 0,16 m/s.
Certificeringer: EN 388:2016 (3123X), EN 381-7 Class 0
, AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3; Cat. III