Silicone fluids, previously Dow Corning 200®
Leverandør: DOW CORNING
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
630068C 630078E 630098Y 630185G
630068CEA 0 DKK
630068C 630078E 630098Y 630185G
Silicone fluids, previously Dow Corning 200®
Væsker til cirkuleringsbade
Et udvalg af silikonevæsker, der anbefales til brug i bade. Lav giftighed, inaktivt og med lang levetid pga. deres lave flygtighed.
  • Ikke-ætsende
  • Højt flammepunkt
  • Lang levetid
  • Lav fordampning
Væskerne har fremragende varmeoverførselsegenskaber og dækker et bredt temperaturområde fra −40 til +200 °C.
1 cS = 1 mm²/s
Advarsel: Der kan afgives skadelige dampe ved høje temperaturer. Det anbefales at anvende dette materiale i stinkskab ved temperaturer højere end 140 °C.