Vakuumtørringskamre, VD og VDL-serien
Leverandør: Binder
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
9630-0001 9630-0002 9630-0003 9630-0009 9630-0010 9630-0011
466-0608EA 60330 DKK
466-0608 466-0609 466-0610 466-0611 466-0612 466-0613
Vakuumtørringskamre, VD og VDL-serien
Ovne Vakuumovne
VD-serien med vakuumtørringskamre til hurtig forsigtigt tørring af ikke-brændbare opløsningsmidler leverer imponerende ydelse gennem deres nøjagtige temperaturregulering og blide tørring. Deres ekspansionsstativteknologi sikrer også optimal varmeoverførsel, hylder giver fleksibel placering, og det indre af kammeret er let at rengøre. VDL-serien af sikkerhedsvakuumtørringskamre sikrer maksimal sikkerhed ved tørring af brændbare organiske opløsningsmidler og er blevet sikkerhedstestet af et statligt anerkendt testinstitut (GS-mærke). VD/VDL-enheder kan også købes som modulære optioner med vakuumpumpe og pumpekammer for at danne et komplet system.
  • Heated chamber with direct heat transfer via large thermal heating plates
  • Program-controlled drying monitoring with automatic ventilation at end of process
  • Internal data logger, measured values can be read out in open format via USB
  • Large viewing window with option of interior lighting for VD units
  • Shatterproof, spring-mounted safety glass panel
  • Universal access port DN 16
  • Computer interface: Ethernet
VD-vakuumtørringskamre til ikke-antændelige opløsningsmidler tørre materialer uden rester, skalering eller oxidation og uden at udgøre en risiko for opløsningsmidlerne i processen. Tørringskamrene er udstyret med den innovative APT.line ™ forvarmningsteknologiteknologi for at sikre homogen temperaturfordeling og maksimal temperaturnøjagtighed. Sikkerheden garanteres ved en inert gasforbindelse, den korrosionsbestandige rustfri stålbelægning i tørrekammeret gør enhederne robuste og lette at rengøre. VD vakuumtørringskamre er ekstremt nemme at bruge takket være controlleren med en digital visning af tryk og temperatur samt interval og realtidsprogrammering.
VD-modeller kan bruges til hurtig og effektiv, men alligevel blød tørring af de pågældende materialer. Varme overføres til prøven direkte ved hjælp af varmelederplader, idet tørringen er homogen, hurtig og fri for kondens over hele det anvendelige rum.
• Temperaturområde: 9 °C over omgivende temperatur til 220 °C
• Bevist sikkerhedskoncept sikrer sikkert arbejde
• To relæudgange, 24 V DC (maks. 0,4 A)
VDL vakuumtørringskamre til brandfarlige opløsningsmidler kombinerer effektiv tørring med et sofistikeret sikkerhedskoncept. Tørring sørges for hurtigt og uden rester, skalering eller oxidation. Sikkerhed ved tørring af prøver indeholdende antændelige opløsningsmidler er garanteret takket være det eksplosionssikre indre af vakuumtørringskamrene. Eksplosionsbeskyttet enhed med klassificering i henhold til ATEX-direktiv 2014/34/EU: EX II 2/3/- G IIB T3 Gb/Gc/- X .. Sammen med en hurtig tørringsproces og høje niveauer af procespålidelighed er kamrene også hurtig og let at rengøre takket være det glatte indre kammer med afrundede hjørner, den indvendige belægning i rustfrit stål og de aftagelige stativer. Varme overføres til prøven direkte ved hjælp af varmelederplader, og APT.line ™ forvarmningskammerteknologien sikrer, at prøveudtørring er homogen over hele det anvendelige rum. Tørring finder sted hurtigt, blidt og fri for kondens på aluminiumsudvidelsesstativer, der kan justeres fleksibelt.
• Temperaturområde: 10 °C over omgivende temperatur til 110 °C
• Intuitiv touchscreen-controller med grafisk tryk og temperaturvisning
• Trykreguleringsenhed til opvarmning aktiveret fra <100 mbar
Leveringsinformation: VD/VDL-modeller leveres med inert gasforbindelse og et aluminiumsudvidelsesstativ, som kan tilpasses.