Pyridin, EMPARTA® ACS analytical reagent
Leverandør: Merck
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
Azabenzene, Azine
1.94601.0500
1.94601.4000
1.94601.0500EA
1020
DKK
1.94601.0500
1.94601.4000
Pyridin, EMPARTA® ACS analytical reagent
Pyridine
Formel:
C₅H₅N Molekylvægt: 79.1 g/mol Kogepunkt: 115 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: –42 °C Massefylde: 0.982 g/cm3 (20 °C) Flammepunkt: 17 °C |
MDL Number:
MFCD00011732 CAS-nummer: 110-86-1 EINECS: 203-809-9 UN nummer: 1282 ADR: 3 II Merck Index: 13,08060 |