Xylen EMPARTA® ACS analytical reagent
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Dimethylbenzene
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.08633.2500 1.08633.4000
1.08633.2500EA 1360 DKK
1.08633.2500 1.08633.4000
Xylen EMPARTA® ACS analytical reagent
Xylen
Formel: C₆H₄(CH₃)₂
Smeltepunkt: –47 °C
Flammepunkt: 26 °C
MDL Number: MFCD00077264
CAS-nummer: 1330-20-7
UN nummer: 1307
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2deefc7b7b67c10e64003e243ff3216fad27cf7d&vid=9fa01ddafd4814d5f34266ae7933463a29d92d19&prid=web&clid=SAPDAM