4-(Dimethylamino)pyridin ≥99%, GPR RECTAPUR®
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
87080.180EA 1080 DKK
87080.180 87080.130
4-(Dimethylamino)pyridin ≥99%, GPR RECTAPUR®
4-(Dimethylamino)pyridine
Formel: C₇H₁₀N₂
Kogepunkt: 195 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 109…111 °C
Flammepunkt: 124 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006418
CAS-nummer: 1122-58-3
EINECS: 214-353-5
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay Min. 99 %
Melting point 111 --> 114 °C