Polyethylen glycol 200, GPR RECTAPUR®
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: PEG 200, Ethylene glycol polymer average Mn 200
87081.290EA 417 DKK
87081.290 87081.320
Polyethylen glycol 200, GPR RECTAPUR®
Polyethylen glycol 200
Formel: H(OCH₂CH₂)nOH
Molekylvægt: 200 g/mol
Kogepunkt: ∼250 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –55…–40 °C
Massefylde: 1.125 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 180 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01779596
CAS-nummer: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Density (20/4) 1.124 --> 1.126
Hydroxyl value 535 --> 590