N-Ethyldiisopropylamin ≥98%, GPR RECTAPUR®
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
87077.230EA
618
DKK
87077.230
87077.290
87077.320
87077.180
87077.460
N-Ethyldiisopropylamin ≥98%, GPR RECTAPUR®
N-Ethyldiisopropylamin
Formel:
C₈H₁₉N Kogepunkt: 127 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: –50 °C Massefylde: 0,76 g/cm³ (20 °C) Flammepunkt: 6 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00008868 CAS-nummer: 7087-68-5 EINECS: 230-392-0 UN nummer: 2733 ADR: 3 (8),II |
Specifikationer Testresultater
Assay | Min. 98 % |
Density (20/4) | 0.755 --> 0.758 |
Water | Max. 0.2 % |