1-Decanol ≥99%, GPR RECTAPUR®
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
87087.290EA 339 DKK
87087.290 87087.460
1-Decanol ≥99%, GPR RECTAPUR®
1-Decanol
Formel: H₃C(CH₂)₈CH₂OH
Kogepunkt: 230 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 7 °C
Massefylde: 0,82634 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 82 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004747
CAS-nummer: 112-30-1
EINECS: 203-956-9
UN nummer: 3082
ADR: 9,III
Merck Index: 13,02875
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay Min. 99 %
Density (20/4) 0.829 --> 0.830