Pyronine G, Sigma-Aldrich®
Leverandør: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
Pyronin Y, Pyronine Y, 3,6-Bis(dimethylamino)xanthylium chloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
213519-1G
213519-5G
213519-1GEA
487
DKK
213519-1G
213519-5G
Pyronine G, Sigma-Aldrich®
Pyronine G
Formel:
C₁₇H₁₉ClN₂O Molekylvægt: 302.8 g/mol Smeltepunkt: 250…260 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00011725 CAS-nummer: 92-32-0 EINECS: 202-147-8 Merck Index: 12,08190 |