1,3-Dimethyladamantan 98
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
A19684.14 A19684.06
A19684.14EA 1680 DKK
A19684.14 A19684.06
1,3-Dimethyladamantan 98
1,3-Dimethyladamantan
Purity: 98% CAS No.: 702-79-4 Molecular Formula: C12H20 Formula Weight: 164.29 Flash Point: 52°(126°F) Refractive Index: 1.4780 Boiling Point: 201° UN No.: 3295 MDL No.: MFCD00074755
Formel: C₁₂H₂₀
Molekylvægt: 164.29 g/mol
Kogepunkt: 201 °C
Smeltepunkt: –30 °C
Massefylde: 0.902
Flammepunkt: 52 °C (126 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00074755
CAS-nummer: 702-79-4
EINECS: 211-870-8
UN nummer: 3295
ADR: 3 III