Melamin 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2,4,6-Triamino-s-triazine, 1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine, 2,4,6-Triamino-1,3,5-triazine
125350010 125350050 125351000 125350100
ACRO125350010EA 359 DKK
ACRO125350010 ACRO125350050 ACRO125351000 ACRO125350100
Melamin 99%
Melamin
Formel: C₃H₆N₆
Molekylvægt: 126.12 g/mol
Smeltepunkt: 354 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006055
CAS-nummer: 108-78-1
EINECS: 203-615-4
Merck Index: 13,05834
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %