2,4,6-Trichlor-1,3,5-triazin ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2,4,6-Trichlor-s-triazin
C0460-25G C0460-500G
TCIAC0460-25GEA 140 DKK
TCIAC0460-25G TCIAC0460-500G
2,4,6-Trichlor-1,3,5-triazin ≥98.0% (by titrimetric analysis)
2,4,6-Trichloro-1,3,5-triazine
Formel: C₃Cl₃N₃
Molekylvægt: 184.41 g/mol
Kogepunkt: 190
MDL Number: MFCD00006046
CAS-nummer: 108-77-0
EINECS: 203-614-9
UN nummer: 2670
ADR: 8 II
Merck Index: 14,02699
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2a7cd06029b419d7464f4b1d474c3b9779556512&vid=2a7cd06029b419d7464f4b1d474c3b9779556512&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 145.0 to 150.0 deg-C