2,4,6-Trichlor-1,3,5-triazin ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher ScientificSamlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Purity: 98%
CAS No.: 108-77-0
Molecular Formula: C3Cl3N3
Formula Weight: 184.41
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Formel:
C₃Cl₃N₃ Kogepunkt: 192…194 °C Smeltepunkt: 145…149 °C Massefylde: 1,920 Flammepunkt: >190 °C (374 °F) |
MDL Number:
MFCD00006046 CAS-nummer: 108-77-0 EINECS: 203-614-9 UN nummer: 2670 ADR: 8,II |