2,4,6-Trichlor-1,3,5-triazin 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2,4,6-Trichlor-s-triazin
110890010 110892500 110890051
ACRO110890010EA 531 DKK
ACRO110890010 ACRO110892500 ACRO110890051
2,4,6-Trichlor-1,3,5-triazin 99%
2,4,6-Trichloro-1,3,5-triazine
Formel: C₃Cl₃N₃
Molekylvægt: 184.41 g/mol
Kogepunkt: 190 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 145…148 °C
Massefylde: 1.92 g/cm³
Flammepunkt: >200 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00006046
CAS-nummer: 108-77-0
EINECS: 203-614-9
UN nummer: 2670
ADR: 8 II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 145 to 148 °C
Titration ≥98.5 %
Anticaking agent May contain 0% to 0.5% Silica as an additive