Cyanursyre
Leverandør: Lovibond
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
511370BT 511371BT
LOVI511370BTEA 309 DKK
LOVI511370BT LOVI511371BT
Cyanursyre
Cyanursyre
Formel: C₃H₃N₃O₃
Massefylde: 2,5 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00082990
CAS-nummer: 108-80-5
EINECS: 203-618-0
Merck Index: 13,02728