2,3-Dimethylthiophen ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H31641.03 H31641.06
H31641.03EA 1030 DKK
H31641.03 H31641.06
2,3-Dimethylthiophen ≥97%
2,3-Dimethylthiophene
Purity: 97% CAS No.: 632-16-6 Molecular Formula: C6H8S Formula Weight: 112.19 Flash Point: 26° (79°F) Boiling Point: 142° UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00130081
Formel: C₆H₈S
Kogepunkt: 142 °C
Smeltepunkt: –49 °C
Massefylde: 1,0021 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 26 °C (79 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00130081
CAS-nummer: 632-16-6
EINECS: 211-170-2
ADR: 3,III