Tetrahydrothiophen for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: THT
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21095.0005 8.21095.0250
8.21095.0005EA 184 DKK
8.21095.0005 8.21095.0250
Tetrahydrothiophen for synthesis, Sigma-Aldrich®
Tetrahydrothiophen
Formel: C₄H₈S
Molekylvægt: 88.17 g/mol
Kogepunkt: 119
Smeltepunkt: –96 °C
Massefylde: 1 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00005476
CAS-nummer: 110-01-0
EINECS: 203-728-9
UN nummer: 2412
ADR: 3 II
Merck Index: 12,09357
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point -96 °C
Molar Mass 88.16 g/mol
Boiling Point 121 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 19 hPa (20 °C)
Flash Point 19 °C
Refractive Index 1.504 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.1 - 12.1 %(V)
Density 1.00 g/cm3 (20 °C)
pH 7 (H2O, 20 °C)
Ignition Point 202 °C