4-Picolin 1-oxid ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
A17330.14 A17330.22
A17330.14EA 556 DKK
A17330.14 A17330.22
4-Picolin 1-oxid ≥98%
4-Picolin 1-oxid
Purity: 98% CAS No.: 1003-67-4 Molecular Formula: C6H7NO Formula Weight: 109.13 Flash Point: 149°(300°F) Melting Point: 182-185° Boiling Point: 152°/11mm Beilstein Reference: 106329 MDL No.: MFCD00006210
Formel: C₆H₇NO
Kogepunkt: 152 °C (11 mmHg)
Smeltepunkt: 182…185 °C
Massefylde: 1,01…1.02 g/cm³ (185 °C)
Flammepunkt: 149 °C (300 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006210
CAS-nummer: 1003-67-4
EINECS: 213-712-3