2-Hydroxy-5-nitropyridin ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 5-Nitro-2-pyridinol
A13921.14 A13921.22
A13921.14EA 726 DKK
A13921.14 A13921.22
2-Hydroxy-5-nitropyridin ≥98%
2-Hydroxy-5-nitropyridine
Purity: 98+% CAS No.: 5418-51-9 Molecular Formula: C5H4N2O3 Formula Weight: 140.10 Melting Point: 188-191° Beilstein Reference: 120352
Formel: C₅H₄N₂O₃
Molekylvægt: 140.1 g/mol
Kogepunkt: 180…200 °C (0.2 mmHg)
Smeltepunkt: 188…191 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006276
CAS-nummer: 5418-51-9
EINECS: 226-525-7