4-Nitropyridin-1-oxid ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 4-Nitropyridine N-oxide
B21404.14 B21404.22
B21404.14EA 666 DKK
B21404.14 B21404.22
4-Nitropyridin-1-oxid ≥97%
4-Nitropyridine-N-oxide
Purity: 97% CAS No.: 1124-33-0 Molecular Formula: C5H4N2O3 Formula Weight: 140.10 Melting Point: 158-163° Beilstein Reference: 124331 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00006206
Formel: C₅H₄N₂O₃
Kogepunkt: 397 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 158…163 °C
Massefylde: 1,52 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006206
CAS-nummer: 1124-33-0
EINECS: 214-395-4
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III