4-Nitropyridin-1-oxid 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 4-Nitropyridine N-oxide
128920050 128920250 128921000
ACRO128920050EA 209 DKK
ACRO128920050 ACRO128920250 ACRO128921000
4-Nitropyridin-1-oxid 97%
4-Nitropyridine-N-oxide
Formel: C₅H₄N₂O₃
Kogepunkt: 397 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 159…164 °C
Massefylde: 1,52 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006206
CAS-nummer: 1124-33-0
EINECS: 214-395-4
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Yellow to brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 159 to 164 °C
HPLC ≥96.0 %