2-Brom-3-fluorpyridin ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
H31981.03 H31981.06
H31981.03EA 516 DKK
H31981.03 H31981.06
2-Brom-3-fluorpyridin ≥97%
2-Bromo-3-fluoropyridine
Purity: 97% CAS No.: 40273-45-8 Molecular Formula: C5H3BrFN Formula Weight: 175.99 Refractive Index: 1.5450
Formel: C₅H₃BrFN
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04114128
CAS-nummer: 40273-45-8
UN nummer: 2810
ADR: 6.1,III