2-Methoxy-3-methylpyrazin ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
L08067.06 L08067.14
L08067.06EA 649 DKK
L08067.06 L08067.14
2-Methoxy-3-methylpyrazin ≥99%
2-Methoxy-3-methylpyrazine
Purity: 99% CAS No.: 2847-30-5 Molecular Formula: C6H8N2O Formula Weight: 124.14 Flash Point: 55°(131°F) Refractive Index: 1.5065 Boiling Point: 159° Beilstein Reference: 878809 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00006127
Formel: C₆H₈N₂O
Kogepunkt: 159 °C
Massefylde: 1,070
Flammepunkt: 55 °C (131 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006127
CAS-nummer: 2847-30-5
EINECS: 220-651-6
ADR: 3,III