2-Isobutyl-3-methoxypyrazin ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
A13680.03 A13680.06
A13680.03EA 540 DKK
A13680.03 A13680.06
2-Isobutyl-3-methoxypyrazin ≥98%
2-Isobutyl-3-methoxypyrazin
Purity: 98% CAS No.: 24683-00-9 Molecular Formula: C9H14N2O Formula Weight: 166.22 Flash Point: 80°(176°F) Refractive Index: 1.49 MDL No.: MFCD00006128
Formel: C₉H₁₄N₂O
Kogepunkt: 237 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 107 °C
Massefylde: 0,986
Flammepunkt: 80 °C (176 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006128
CAS-nummer: 24683-00-9
EINECS: 246-402-1