3-Hydroxy-2-methyl-4-pyron ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 3-Hydroxy-2-methyl-γ-pyrone, Maltol, 3-Hydroxy-2-methyl-4-pyranone, 3-Hydroxy-2-methyl-4H-pyran-4-one, 3-Hydroxy-2-methyl-4-pyrone
A10735.14 A10735.22
A10735.14EA 508 DKK
A10735.14 A10735.22
3-Hydroxy-2-methyl-4-pyron ≥99%
3-Hydroxy-2-methyl-4-pyron
Purity: 99% CAS No.: 118-71-8 Molecular Formula: C6H6O3 Formula Weight: 126.11 Flash Point: 95°(203°F) Melting Point: 161-165° Boiling Point: 170°/100mm Beilstein Reference: 112169 Merck Reference: 14,5713 MDL No.: MFCD00006578
Formel: C₆H₆O₃
Kogepunkt: 170 °C (100 mmHg)
Smeltepunkt: 161…165 °C
Massefylde: 1,453 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 95 °C (203 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006578
CAS-nummer: 118-71-8
EINECS: 204-271-8
Merck Index: 14,5713