Jern (III) acetylacetonat 99+%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
119130250 119131000 119132500 119130010
ACRO119130250EA 239 DKK
ACRO119130250 ACRO119131000 ACRO119132500 ACRO119130010
Jern (III) acetylacetonat 99+%
Jern (III) acetylacetonat
Formel: C₁₅H₂₁FeO₆
Kogepunkt: 100 °C (9,7513 -rr)
Smeltepunkt: 180…183 °C (dec.)
Massefylde: 5,24 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000020
CAS-nummer: 14024-18-1
EINECS: 237-853-5
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Dark orange to dark red Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration Iodometric ≥99.0 %
HPLC ≥94 %