Cobalt (II) acetylacetonat 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
210640500 210642500
ACRO210640500EA 627 DKK
ACRO210640500 ACRO210642500
Cobalt (II) acetylacetonat 99%
Cobalt (II) acetylacetonat
Formel: C₁₀H₁₄CoO₄
Smeltepunkt: 165…170 °C
Massefylde: 0,83 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000014
CAS-nummer: 14024-48-7
EINECS: 237-855-6
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Purple Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Assay 98.5 to 101.5 % (ex Co)