Palladium(II)oxid hydrogenation catalyst, til syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07107.0001 8.07107.8500
8.07107.0001EA 2990 DKK
8.07107.0001 8.07107.8500
Palladium(II)oxid hydrogenation catalyst, til syntese, Sigma-Aldrich®
Palladium(II) oxide
Formel: OPd
Smeltepunkt: 870 °C
Massefylde: 8,73 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011172
CAS-nummer: 1314-08-5
EINECS: 215-218-3
UN nummer: 1479
ADR: 5.1,II
Merck Index: 12,07125
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility (20 °C) insoluble
Molar Mass 122.42 g/mol
Hill Formula OPd
Chemical Formula PdO