Mangan(III)acetylacetonat 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
343980050 343980250 343981000
ACRO343980050EA 159 DKK
ACRO343980050 ACRO343980250 ACRO343981000
Mangan(III)acetylacetonat 97%
Mangan(III)acetylacetonat
Formel: C₁₅H₂₁MnO₆
Smeltepunkt: 160 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000023
CAS-nummer: 14284-89-0
EINECS: 238-188-3
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Black Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Elemental Analysis ≥96 %