Molybdentrioxid analytical reagent, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Molybdenum trioxide
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.00403.0100 1.00403.0500
1.00403.0100EA 1410 DKK
1.00403.0100 1.00403.0500
Molybdentrioxid analytical reagent, Supelco®
Molybdentrioxid
Formel: MoO₃
Kogepunkt: 1155 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 795 °C
Massefylde: 4,69 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003469
CAS-nummer: 1313-27-5
EINECS: 215-204-7
UN nummer: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,06261
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 0.5 g/l (20 °C)
Melting Point 795 °C
Molar Mass 143.94 g/mol
Bulk Density 1200 kg/m3
Boiling Point 1155 °C
Density 4.70 g/cm3 (26 °C)