Molybdentrioxid 99.5%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Molybdenum trioxide
A11159.0B A11159.18 A11159.30
A11159.0BEA 3280 DKK
A11159.0B A11159.18 A11159.30
Molybdentrioxid 99.5%
Molybdentrioxid
Purity: 99.5% CAS No.: 1313-27-5 Molecular Formula: MoO3 Formula Weight: 143.94 Odour: Odourless Melting Point: 795° Boiling Point: 1155° subl. Merck Reference: 14,6239 UN No.: 3288 MDL No.: MFCD00003469
Formel: MoO₃
Kogepunkt: 1155 °C (subl.)
Smeltepunkt: 795 °C
Massefylde: 4,692
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003469
CAS-nummer: 1313-27-5
EINECS: 215-204-7
UN nummer: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,6239