Molybdændioxid ≥99% (metals basis)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
48117.14 48117.22
48117.14EA 653 DKK
48117.14 48117.22
Molybdændioxid ≥99% (metals basis)
Molybdændioxid
Purity: 99% CAS No.: 18868-43-4 Molecular Formula: MoO2 Formula Weight: 127.94 Physical Form: Powder Density: 6.47 Appearance: Brown to black Odour: Odourless MDL No.: MFCD00014223
Formel: MoO₂
Kogepunkt: 1207…1307 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 770…795 °C
Massefylde: 6,47
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00014223
CAS-nummer: 18868-43-4
EINECS: 242-637-9