Molybdenpentachlorid 95%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
197080100 197081000
ACRO197080100EA 498 DKK
ACRO197080100 ACRO197081000
Molybdenpentachlorid 95%
Molybdenpentachlorid
Formel: Cl₅Mo
Kogepunkt: 268 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 194 °C
Massefylde: 2,928 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00003467
CAS-nummer: 10241-05-1
EINECS: 233-575-3
UN nummer: 2508
ADR: 8,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Blue to green-black to black Crystalline powder or crystals
Titration Argentometric ≥94 %