Tungsten(IV)carbid ≥99.5% (metals basis)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
Tungstencarbid
12482.22
12482.36
12482.22EA
1370
DKK
12482.22
12482.36
Tungsten(IV)carbid ≥99.5% (metals basis)
Tungsten(IV)carbid
Purity: 99.5%
CAS No.: 12070-12-1
Molecular Formula: WC
Formula Weight: 195.86
Physical Form: APS
Formel:
CW Kogepunkt: 6000 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: 2870 °C Massefylde: 15,63 Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00011464 CAS-nummer: 12070-12-1 EINECS: 235-123-0 UN nummer: 3178 ADR: 4.1,III Merck Index: 14,9815 |