Titan(IV)oxid ≥99.7% (metals basis), nanopowder
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Pigment White 6, Titanium dioxide anatase, Anatase
45603.14 45603.22 45603.36
45603.14EA 1310 DKK
45603.14 45603.22 45603.36
Titan(IV)oxid ≥99.7% (metals basis), nanopowder
Titan(IV)oxid
Formel: TiO₂
Molekylvægt: 79.88 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011269
CAS-nummer: 1317-70-0
EINECS: 215-280-1
Merck Index: 14,9472