Sølvhexafluorantimonat 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Silver hexafluoroantimonate(V)
312500050 312500250
ACRO312500050EA 1180 DKK
ACRO312500050 ACRO312500250
Sølvhexafluorantimonat 98%
Sølvhexafluorantimonat
Formel: AgF₆Sb
Massefylde: 4,65 to 4.85 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003401
CAS-nummer: 26042-64-8
EINECS: 247-429-1
UN nummer: 3260
ADR: 8,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Titration Argentometric ≥97.5 %