Sølv(I)hexafluorphosphat 98% -6 mesh
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Silver hexafluorophosphate
211120010 211120100 211120250
ACRO211120010EA 605 DKK
ACRO211120010 ACRO211120100 ACRO211120250
Sølv(I)hexafluorphosphat 98% -6 mesh
Sølv(I)hexafluorphosphat
Formel: AgF₆P
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003415
CAS-nummer: 26042-63-7
EINECS: 247-428-6
UN nummer: 1759
ADR: 8,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to grey-beige Powder
Silver (Ag) ≥41.6 %