Kobber(II)acetylacetonat 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
110651000 110650250 110655000
ACRO110651000EA 450 DKK
ACRO110651000 ACRO110650250 ACRO110655000
Kobber(II)acetylacetonat 98%
Kobber(II)acetylacetonat
Formel: C₁₀H₁₄CuO₄
Kogepunkt: 160 °C (9,8 mmHg)
Smeltepunkt: 245 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000016
CAS-nummer: 13395-16-9
EINECS: 236-477-9
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Blue to blue-grey Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with Na2S2O3 97.5 to 102.5 %
GC ≥97.5 %