Sølvtetrafluorborat ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
Argentous tetrafluoroborate
11539.09
11539.18
11539.09EA
1930
DKK
11539.09
11539.18
Sølvtetrafluorborat ≥99%
Sølvtetrafluorborat
Purity: 99%
CAS No.: 14104-20-2
Molecular Formula: AgBF4
Formula Weight: 194.67
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Light Sensitive and Hygroscopic
Appearance: White
Melting Point: 200° dec.
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00003408
Formel:
AgBF₄ Molekylvægt: 194.67 g/mol Smeltepunkt: 200 °C (dec.) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00003408 CAS-nummer: 14104-20-2 EINECS: 237-956-5 UN nummer: 3260 ADR: 8 II |